Läs mer
Magnesiumsulfatkoncentrat, Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium sulfate concentrate |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | magnesium;sulfat |
| Formel vikt | 120,37 g/mol |