Läs mer
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, Torkad, Fisher Chemical™
Produktkod. 10224680 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10224680 2 kg Pulverburk av plast 2kg
10316240 500 g Pulverburk av plast 500g
10776101 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10181860 10 kg Plastfat 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10224680 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/1100/61
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, Torkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22189-08-8
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00149787
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 1124°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 2 kg
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Formel vikt 120.36g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck <0.1mmHg at 20°C