Beskrivning
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, Torkad
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 1124 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | magnesium;sulfat |
| Formel vikt | 120,36 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | <0,1 mmHg vid 20 °C |