Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, 98,0-102,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 98.0-102.0% |
| Formel vikt | 246.5 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Kvalitet | ACS-reagens |