Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10433085 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Packungsgröße:
1kg
25g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10433085 1 kg Plastflaska 1kg
10188080 25 g Plastflaska 25g
10424511 500 g Plastflaska 500g
10296843 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10433085 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423900010
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Smältpunkt 770,0 °C
Färg Vitt
pH 5,0 till 8,2 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (Komplexometri)
Linjär formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 710 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, sparsamt löslig i alkohol
Formel vikt 246.48
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.