Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99,5 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10135453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135453 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10256840 500 g Plastflaska 500g
10378703 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10135453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213110025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Smältpunkt 770.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 5 to 8 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99.4% min. (Complexometry)
Linjär formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslighetsinformation Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Formel vikt 246.48
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.