Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Formel vikt | 246.5 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Molecular Biology |