Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99+%
Produktkod. 11411828
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411828 1000 g -
11421828 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14491.0B
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Magnesiumsulfat, framställt genom lämpliga processer, finner användning i flera farmaceutiska preparat av magnesium, vanligtvis känt som epsomsalt. Det används som ett mikronäringsämne i jordbruket, för att brygga salt vid framställning av vissa alkoholhaltiga produkter, som en elektrolyt för att framställa metallsalter, som ett koaguleringsmedel och som en ingrediens i badsalter för användning i floatterapi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesiumsulfat, framställt genom lämpliga processer, finner användning i flera farmaceutiska preparat av magnesium, vanligtvis känt som epsomsalt. Det används som ett mikronäringsämne i jordbruket, för att brygga salt vid framställning av vissa alkoholhaltiga produkter, som en elektrolyt för att framställa metallsalter, som ett koaguleringsmedel och som en ingrediens i badsalter för användning i floatterapi.
Löslighet
Lösligt i vatten och syra. Något lösligt i alkohol och glycerol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Kvantitet 1000 g
Odör Luktfritt
Densitet 1.68
Merck Index 14,5691
Löslighetsinformation Löslig i vatten och syra. Lätt löslig i alkohol och glycerol.
Formel vikt 246,48 (120,37 vattenfattig)
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.