Läs mer
Magnesium sulfate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11367337
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367337 500 g 500g
11377337 100 g 100g
11357337 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011596.36
Request Bulk or Custom Format
For Fireproofing, Textiles, Catalyst Carrier | CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Magnesiumsulfat framställt genom lämplig process finner användning i flera farmaceutiska preparat av magnesium, vanligtvis känt som epsomsalt. Det används som ett mikronäringsämne i jordbruket, bryggsalt vid produktion av vissa alkoholhaltiga produkter, elektrolyt för att framställa metallsalter, koaguleringsmedel och ingrediens i badsalt för användning i floatterapi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Namnnotering heptahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formel vikt 246.48 (120.37 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White crystals
Densitet 1.68 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.