Läs mer
Magnesiumsulfat heptahydrat, ACS-reagens, ≥99,0 %, Solstice
Produktkod. 16695873
Change view
Kvantitet:
5 kg
Produktkod. Kvantitet
16695873 5 kg
1 options
Produktkod. 16695873 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 631405KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 SEK
    3567.48 SEK / 5kg
    Save 327.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kokpunkt Ej bestämd
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Smältpunkt 1 124 °C (Bryts ner innan smältning)
CAS 10034-99-8
Färg Färglös
CAS Max % 1
pH 5 till 9.2
Kvantitet 5 kg
Molekylformel H14MgO11S
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium(2+)heptahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 246.47
Densitet 1,68 g/cm3 (20 °C)