Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11378414
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378414 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11378414 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer MA00850500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i analytisk kemi, vid tillverkning av färgämnen, i gödselkompositioner, i explosiva kompositioner och i kosmetika.
  • Synonymer: Bitter salt, Epsom salt, Svavelsyra magnesiumsalt heptahydrat
  • Molekylformel: MgSO 47H2O
  • Molär massa: 246,48 g/mol
  • CAS: 10034-99-8
  • EIN ECS nr: 231-298-2
  • Tändningsförlust: 48 52 –% (400 °C)
Specifikationer
CAS 10034-99-8
pH 5.0–8.2 (5%, water)
Kvantitet 500 g
Molekylformel H14MgO11S
MDL-nummer MFCD00149785
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium(2+)heptahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 246.47
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Formel vikt 246.48g/mol
Procent renhet 99 to 102% (complexometric, on dried sample)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Passes Test