Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Magnesiumsulfatheptahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 10034-99-8, Vit, Smältpunkt: 770 grader C, Molekylformel: H14MgO11S, Molekylvikt: 246.466, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 5 till 8,2
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 770 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 8.2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | <0,1 mmHg vid 20 °C |
| Formel vikt | 246,48 g/mol |