Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10697412 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10697412
Brand: Fisher Chemical M/1050/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Magnesiumsulfatheptahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 10034-99-8, Vit, Smältpunkt: 770 grader C, Molekylformel: H14MgO11S, Molekylvikt: 246.466, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 5 till 8,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 770°C
Färg Vitt
pH 5 to 8.2
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 246.48g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck <0.1mmHg at 20°C