Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, Fisher BioReagents
Beskrivning
Poly flaska; 1 kg
Magnesiumsulfat är lämpligt för användning vid framställning av buffertlösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Smältpunkt | 770 °C |
| CAS | 10034-99-8 |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 8.2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Poly flaska |
| Ångtryck | <0,1 mmHg vid 20 °C |
| Visa mer |