Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, uppfyller analytiska specifikationer. av Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,5-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15641250
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15641250 1 kg 1kg
15631250 100 g 100g
15651250 2.5 kg 2.5kg
15681250 5 kg 5kg
15691250 6 x 1 kg Paket med 6
15601260 6 x 2.5 kg Paket med 6
15671250 4 x 5 kg Paket med 4
15661250 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15641250 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 131421KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,5-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate Heptahydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel MgSO4 · 7H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 246.47g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 0.1mmHg (20°C)
Densitet Vapor Density: <0.01 (vs air)