Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5–100,5 % (beräkning till det torkade ämnet), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15661250
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15661250 25 kg 25kg
15631250 100 g 100g
15641250 1 kg 1kg
15651250 2.5 kg 2.5kg
15681250 5 kg 5kg
15691250 6 x 1 kg Paket med 6
15601260 6 x 2.5 kg Paket med 6
15671250 4 x 5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15661250 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1314225KG
 Begränsad artikel
I lager
Uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,5-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (kalkyl till det torkade ämnet)
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 99,5 till 100,5%
Linjär formel MgSO4 · 7H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 246.47
Procent renhet 99,5 till 100,5 % (kalk till det torkade ämnet)
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
Förpackning Papper/polypåse
Ångtryck 0,1 mmHg (20 °C)
Densitet 1,68 g/cm3; Ångtäthet: <0,01 (jämfört med luft)