Läs mer
Magnesiumsulfat, Heptahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416581 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11416581 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00 SEK
    2792.55 SEK / 5kg
    Save 142.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Spelar en mängd olika biologiska roller inom enzymologi, cell- och nukleinsyrastruktur och muskelcellsfysiologi. Magnesiumsulfat, Heptahydrat, MP Biomedicals är ett vanligt farmaceutiskt preparat av magnesium, även känt som Epsom-salter. Det är det viktigaste
Magnesium spelar en roll i cellmembranets och cellväggens strukturella integritet och i muskelcellernas fysiologi. Det är en essentiell co-faktor i många enzymer, inklusive deoxiribonukleas (DNas), restriktionsenzymerna EcoR I och EcoR V och ribonukleas H. Magnesium stabiliserar också polymera nukleinsyror, såsom transfer-RNA och ribozymer.
Specifikationer
CAS 10034-99-8
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Molekylformel H14MgO11S
MDL-nummer MFCD00149785
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml).
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 246.47
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Formel vikt 246,47 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi