Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480532 500 g 500g
11470532 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191422.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 500g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Används som en komponent i Earles och Hanks balanserade saltlösningar. Magnesiumsulfatheptahydrat, MP Biomedicals är en komponent i odlingsmedier för växtceller och mikroorganismer. Används även vid rening av CAP , som en katabolitgenaktivator och
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium(2+)heptahydratsulfat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten, lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 246.5
Procent renhet 99 till 102 %
Kvalitet ACS-reagens