Läs mer
Magnesiumsulfat, heptahydrat, puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15676080
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15676080 100 g 100g
15696080 500 g 500g
15686080 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15676080 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 63140100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 SEK
    343.55 SEK / 100g
    Save 31.45 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Fysisk form Crystals
Kvantitet 100 g
Ångtryck 0,1 mmHg (20 °C)
Densitet Ångtäthet: <0,01 (jämfört med luft)
Linjär formel MgSO4 · 7H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 246,47 g/mol
Procent renhet ≥99% (KT)
Kvalitet ACS/puriss. pa