Läs mer
Magnesiumsulfatheptahydrat, puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15696080 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15696080 500 g 500g
15676080 100 g 100g
15686080 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15696080 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 63140500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate heptahydrate
Kvantitet 500 g
Linjär formel MgSO4 · 7H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 246.47g/mol
Procent renhet ≥99% (KT)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Ångtryck 0.1 mmHg (20°C)
Densitet Vapor Density: <0.01 (vs air)