Läs mer
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av DAC, torkad, 99,0-101,0 % MgSO4-basis (i torkad substans), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15611260
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.5kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg Paket med 6
15661260 6 x 2.5 kg Paket med 6
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15611260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 131431KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, torkad, 99,0-101,0 % MgSO4-bas (i torkad substans)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22189-08-8
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00149787
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate Hydrate
Namnnotering Meets analytical specification of DAC
Fysisk form Dry
Kvantitet 1 kg
Linjär formel MgSO4 · aq
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Formel vikt 120.37g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet 99 to 101% (MgSO4 basis) (in dried substance)
Kvalitet puriss.