Läs mer
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, torkat, 99,0–101,0 % MgSO4-bas (i torkat ämne), Solstice
Descripción
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Sulfate Hydrate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för DAC |
| Fysisk form | Dry |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Linjär formel | MgSO4 · aq |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | magnesium;sulfat |
| Formel vikt | 120,37 g/mol (vattenfri bas) |
| Procent renhet | 99 till 101 % (MgSO4-bas) (i torkat ämne) |
| Kvalitet | puriss. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Magnesium sulfate hydrate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?