Läs mer
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, torkat, 99,0–101,0 % MgSO4-bas (i torkat ämne), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15621260
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621260 2.5 kg 2.5kg
15611260 1 kg 1kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg Paket med 6
15661260 6 x 2.5 kg Paket med 6
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15621260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 131432.5KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, torkad, 99,0-101,0 % MgSO4-bas (i torkad substans)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22189-08-8
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00149787
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate Hydrate
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för DAC
Fysisk form Dry
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel MgSO4 · aq
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Formel vikt 120,37 g/mol (vattenfri bas)
Procent renhet 99 till 101 % (MgSO4-bas) (i torkat ämne)
Kvalitet puriss.
Nombre del producto
  • Magnesium sulfate hydrate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.