Läs mer
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, torkat, 99,0–101,0 % MgSO4-bas (i torkat ämne), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium sulfate hydrate |
| Namnnotering | Puriss., uppfyller analytisk specifikation för DAC, torkad, 99,0-101,0% MgSO4-bas (i torkat ämne) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 25 kg |
| Analysprocentintervall | 99,0 till 101,0% |
| Linjär formel | MgSO4 · aq |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | magnesium;sulfat |
| Formel vikt | 120.37 |
| Procent renhet | 99,0 till 101,0 % (MgSO4-bas (i torkat ämne)) |
| Visa mer |