Läs mer
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, torkat, 99,0–101,0 % MgSO4-bas (i torkat ämne), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Sulfate Hydrate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för DAC |
| Kvantitet | 6 x 2.5 kg |
| Linjär formel | MgSO4 · aq |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | magnesium;sulfat |
| Formel vikt | 120,37 (vattenfri bas) |
| Procent renhet | 99,0 till 101,0 % (MgSO4-bas (i torkat ämne)) |
| Kvalitet | puriss. |