Läs mer
Magnesium Sulfate Hydrate, Purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT), Honeywell™
Produktkod. 15666080 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15666080 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15666080 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 631391KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate hydrate
Smältpunkt 1124°C
CAS 22189-08-8
Färg Colorless
pH Neutral
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel MgO4S
Linjär formel MgSO4 · aq
MDL-nummer MFCD00149787
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium;sulfate
Molekylvikt (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formel vikt 120.37g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle