Läs mer
Magnesiumsulfat, puriss. pa,≥ 98 % (KT), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15646080 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15646080 1 kg 1kg
15656080 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15646080 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 631361KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, torkmedel, vattenfritt,≥ 98,0% (KT), pulver (mycket fin)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-namn magnesium;sulfat
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 120.37g/mol
Procent renhet ≥98% (KT)
Ångtryck 0.1 mmHg (20°C)
Densitet Vapor Density: <0.01 (vs air)
Produktbeteckning
  • Magnesium sulfate