Läs mer
Magnesiumsulfat, puriss. p.a., ≥98 % (KT), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium sulfate |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 120,37 g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (KT) |
| Ångtryck | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Densitet | Ångtäthet: <0,01 (jämfört med luft) |