Läs mer
Magnesiumsulfat, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15661820 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
2kg
500g
50kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15661820 2.5 kg 2.5kg
15681820 500 g 500g
15671820 2 kg 2kg
15601830 5 kg 5kg
15691820 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15661820 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2080942.5KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-05-2027
Reagenskvalitet, vattenfri,≥ 97 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 2.5 kg
Ångtryck 0,1 mmHg (20 °C)
Densitet Ångtäthet: <0,01 (jämfört med luft)
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Formel vikt 120,37 g/mol
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Reagens