Läs mer
Magnesiumsulfatlösning, 1,0 M, Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium sulfate solution |
| CAS | 7487-88-9 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | MgO4S |
| MDL-nummer | MFCD00011110 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
| InChI-nyckel | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | magnesium;sulfat |
| Visa mer |