Läs mer
Magnesiumsulfat, TRC
Produktkod. 30482068
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30482068 50 g
1 options
Produktkod. 30482068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM19813050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
CAS 7487-88-9
Kvantitet 50 g
Molekylformel MgSO4
Synonym Sulfuric acid magnesium salt (1:1) (8CI, 9CI, ACI), Magnesium sulfate (1:1) (ACI), Arrosalt 2327, Epso Top, Epsom salt, Epsom salts, M-HOS, Magnesii sulfas, Magnesium sulfate, Magnesium sulphate, MG 3K, MG-N, Mg-OK, MG-OK 100, MN 00, MN 30, MN 70, NP-YW 1, OT-S, OT-S (drying agent), SN 00, SSN 00, Sulfuric acid magnesium salt, Sulfuric acid, magnesium salt (1:1), Sunmate, TC-P, Tomix OT, USN 00, WS 1S
InChI formel InChI=1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
LEDER [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn magnesium; sulfat
Molekylvikt (g/mol) 120.37
Formel vikt 119.9368