Läs mer
Magnesium tert-butoxide, 90+%
Produktkod. 11369675
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369675 250 g 250g
11345615 10 g 10g
11359675 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11369675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19745.30
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.535 g/mol
Magnesium-tert-butoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också i deprotoneringsreaktioner för organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesium tert-butoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också i deprotoneringsreaktioner för organiska synteser.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för luft och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32149-57-8
Molekylformel C8H18MgO2
Molekylvikt (g/mol) 170.535
MDL-nummer MFCD03788761
InChI-nyckel RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC-namn magnesium;2-metylpropan-2-olat
LEDER CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium tert-butoxide
Linjär formel [(CH3)3CO]2Mg
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2921
Beilstein 3979348
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 170.54
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.