Läs mer
Magnesium tert-butoxid, 93+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10135053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135053 50 g Plastflaska 50g
10055553 10 g Glasflaska 10g
10064343 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10135053 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390470500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32149-57-8
Molekylformel C8H18MgO2
Molekylvikt (g/mol) 170.53
MDL-nummer MFCD03788761
InChI-nyckel RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC-namn magnesium;2-metylpropan-2-olat
LEDER CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium tert-butoxide
Färg Vitt till grått
Analysprocentintervall 93+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently
Formel vikt 170.53
Procent renhet 93+%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.