Läs mer
Magnesium tert-Butoxide, TRC
Produktkod. 30479174
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30479174 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30479174 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1103102.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium tert-Butoxide
CAS 32149-57-8
Molekylformel 2(C4H10O) . Mg
Kvantitet 2.5 g
Synonym tert-Butyl Alcohol, Magnesium Salt, Di(tert-butoxy)magnesium
InChI formel InChI=1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
LEDER [O-]C(C)(C)C.[O-]C(C)(C)C.[Mg+2]
IUPAC-namn magnesium 2-methylpropan-2-olate
Molekylvikt (g/mol) 172.54
Formel vikt 170.12