Läs mer
WTW™ Magnesium Cell Test Kit
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Bekvämt och kostnadseffektivt
- Garanterad kvalitet av AQA/IQC
- För sällsynt eller mycket stor provgenomströmning i laboratoriet
- Prov lägga till, infoga, mäta och läsa
- Reaktionskyvett med streckkod eller metodval
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Järn(III)tiocyanat |
| För användning med (applikation) | För dricksvatten, ytvatten |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 25 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Räckvidd | 5.0 - 75.0mg/L |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | Klortestsats |