Läs mer
Magnesium tetraborate, 99%
Produktkod. 11304928
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304928 25 g 25g
11314928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043892.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-62-4 | B2Mg3O6 | 190.529 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-62-4
Molekylformel B2Mg3O6
Molekylvikt (g/mol) 190.529
MDL-nummer MFCD02688001
InChI-nyckel NFMWFGXCDDYTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1bvay, boric acid h3bo3 , magnesium salt 2:3, ksc171o6l, trimagnesium 2+ diborate, parent, trimagnesium 2+ ion diborate
PubChem CID 21981398
IUPAC-namn trimagnesium;diborat
LEDER B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium tetraborate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Formel vikt 179.54
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.