Läs mer
Magnesiumtiosulfathexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488620
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488620 100 g 100g
11498620 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046114.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-30-5 | H12MgO9S2 | 244.512 g/mol
Magnesiumhyposulfit kan användas vid behandling av vissa hudsjukdomar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-30-5
Molekylformel H12MgO9S2
Molekylvikt (g/mol) 244.512
MDL-nummer MFCD00169871
InChI-nyckel CQDMJJVHDPDPHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium thiosulfate hexahydrate, unii-59481j5eha, thiosulfuric acid h2s2o3 , magnesium salt 1:1 , hexahydrate 9ci, magnesium 2+ hypo hexahydrate, magnesium thiosulfate hexahydrate 100g, magnesium 2+ ion hexahydrate thiosulphate
PubChem CID 26002
IUPAC-namn magnesium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium thiosulfate hexahydrate
Smältpunkt 170°C (in -3H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Linjär formel MgS2O3·6H2O
Merck Index 14,5694
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 244.53 (136.44 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Densitet 1.818 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.