Läs mer
Magnesium titanium oxide, 99% (metals basis)
Produktkod. 11331199
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331199 250 g 250g
11321199 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011398.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-30-3 | MgO3Ti | 120.169 g/mol
Magnesiumtitanoxid används i de primära kemiska intermediärerna och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-30-3
Molekylformel MgO3Ti
Molekylvikt (g/mol) 120.169
MDL-nummer MFCD00016198
InChI-nyckel XSETZKVZGUWPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium titanate, magnesium dititanate, karrooite, ticon 75, magnesium titanium trioxide, atd 16, magnesium titanate iv mgtio3, titanium magnesium oxide timgo3, magnesium dititanium pentoxide, magnesium titanate mgti2o5
PubChem CID 159407
IUPAC-namn magnesium;syre(2-);titan(4+)
LEDER [O-2].[O-2].[O-2].[Mg+2].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium titanium oxide
Smältpunkt 1610°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 120.21
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 3.36 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.