Läs mer
Hanna Instruments™ Ammoniakreagensset, för kolorimetrisk vattentestning
Produktkod. 13188156
För användning med (applikation):
Ammoniak högområdesbestämning
Bestämning av magnesium och total hårdhet
Antal tester:
25
300
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13188156
Brand: Hanna Instruments™ HI93764B25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter användare att uppnå snabba och exakta kolorimetriska mätningar. Hanna Instruments™ Ammoniakreagensset, för kolorimetrisk vattentestning är högkvalitativa, föruppmätta lösningar för användning med kompatibla bänkskivor och/eller bärbara Hanna meter.
Dessa högkvalitativa reagenser är designade för att följa ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler Metod för kolorimetrisk bestämning av ammoniak. Genom att helt enkelt tillsätta reagenserna till provet enligt anvisningarna kommer en reaktion att äga rum och en kompatibel mätare kan användas för att bestämma koncentrationen från färgen som produceras.
  • Färdiggjorda, föruppmätta testreagenser för enkel användning
  • Beredd med högrena kemikalier tillverkade 'i Hannas toppmoderna anläggning
  • Tydligt märkt med utgångsdatum och lotnummer på varje komponent för spårbarhet
  • Tester tillgängliga för bestämningar på låg-, medel- och högområde
  • Kit med 25 färdiga enstaka injektionsflaskor med reagens tillgängliga
Specifikationer
För användning med (applikation) Ammoniak högområdesbestämning
För användning med (utrustning) Kompatibel Hanna bänkskiva och bärbara fotometrar
Inkluderar 25 färdiga att använda injektionsflaskor med HI93764B-0 och 1 flaska HI93764-0 Nessler-reagens
Antal tester 25
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1 sats
Räckvidd 0 till 100 mg/L ammoniakkväve
Testmetod D1426-92 Nessler
Typ Vattentestsats