Läs mer
Magnesiumspån, 99,8% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371288
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371288 2.5 kg 2.5kg
11351288 100 g 100g
11361288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11371288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010232.A4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Form: 3,2 mm (0,13 tum) bred
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4
Molekylformel Mg
Molekylvikt (g/mol) 24.30
MDL-nummer MFCD00085308
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-namn magnesium
LEDER [Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium
Färg Silver
Utseende Silverfärgade svarvningar
Kvantitet 2.5 kg
Odör Luktfritt
Ångtryck 1,33 hPa (1 mm Hg) vid 621 °C
Analysprocentintervall 99,8 % (metallbaserad basis)
Formel vikt 24.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.