Läs mer
Magnesium, svarv, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Magnesium, svarv används i fast tillståndssyntes med Ca och Sn resulterade i en ny fas, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en aldrig tidigare skådad typ av tennkedja som består av fyrkantiga tennenheter. Det är en komponent i pressgjutning, för att avlägsna svavel vid tillverkning av järn och stål, framställning av titan i Kroll-processen. Det används ofta för tillverkning av mobiltelefoner, bärbara och surfplattor, kameror och andra elektroniska komponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Magnesium, svarv används i fast tillståndssyntes med Ca och Sn resulterade i en ny fas, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en aldrig tidigare skådad typ av tennkedja som består av fyrkantiga tennenheter. Det är en komponent i pressgjutning, för att avlägsna svavel vid tillverkning av järn och stål, framställning av titan i Kroll-processen. Det används ofta för tillverkning av mobiltelefoner, bärbara och surfplattor, kameror och andra elektroniska komponenter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft, fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med syror, luft, kväve och fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium |
| Namnnotering | turnings |
| Smältpunkt | 650°C |
| Kokpunkt | 1091°CC |
| Densitet | 1.738 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| UN-nummer | UN1869 |
| Beilstein | 4948473 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Magnesium turnings
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Självupphettande ämne Kategorija 1
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P420-Förvaras åtskilt från andra material.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.