Läs mer
Magnesium, svarv, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476750
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476750 100 g 100g
11347995 500 g 500g
11466750 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11476750 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08120.22
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Magnesium, svarv används i fast tillståndssyntes med Ca och Sn resulterade i en ny fas, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en aldrig tidigare skådad typ av tennkedja som består av fyrkantiga tennenheter. Det är en komponent i pressgjutning, för att avlägsna svavel vid tillverkning av järn och stål, framställning av titan i Kroll-processen. Det används ofta för tillverkning av mobiltelefoner, bärbara och surfplattor, kameror och andra elektroniska komponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesium, svarv används i fast tillståndssyntes med Ca och Sn resulterade i en ny fas, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en aldrig tidigare skådad typ av tennkedja som består av fyrkantiga tennenheter. Det är en komponent i pressgjutning, för att avlägsna svavel vid tillverkning av järn och stål, framställning av titan i Kroll-processen. Det används ofta för tillverkning av mobiltelefoner, bärbara och surfplattor, kameror och andra elektroniska komponenter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft, fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med syror, luft, kväve och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4
Molekylformel Mg
Molekylvikt (g/mol) 24.30
MDL-nummer MFCD00085308
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-namn magnesium
LEDER [Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium
Namnnotering Vändningar
Smältpunkt 650 °C
Kokpunkt 1091 °CC
Densitet 1.738
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Känslig för fukt
UN-nummer UN1869
Beilstein 4948473
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 24.305
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium turnings
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P420-Förvaras åtskilt från andra material.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.