Läs mer
Magnesium Valproate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Valproate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C8H16O2.Mg/c2*1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 310.1995 |
| Procent renhet | >95% |