Läs mer
Brady™ Magnettillbehör för M210 och M211 etikettskrivare
Produktkod. 17603225
Färg:
Svart
Produktkod. 17603225
Brand: Brady™ 170425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnettillbehör för den bärbara etikettskrivaren M210, M210-Lab-skrivaren och M211-etikettskrivaren.
Detta magnettillbehör gör att du kan fästa din Brady™ M210 eller M211 etikettskrivare till paneler och andra magnetiskt mottagliga ytor under användning eller förvaring.
  • Fästs på baksidan av skrivaren med skruvar för att säkerställa stabilitet
  • Lätt och slimmad design hindrar inte handhållen användning av skrivaren
  • Skrivare säljs separat
Specifikationer
Produkttyp Magnetic Attachment
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Bredd (metrisk) 63.50 mm
Höjd (engelska) 2.5 in
Höjd (metrisk) 63.50 mm
Djup (engelska) 0,5 tum
Djup (metriskt) 12.70 mm
Mått (L x B) 63.50 mm (W) x 63.50 mm (H) x 12.70 mm (D)
Färgkapacitet Gray
Inkluderar M211 Magnet
Modell M21-MAGNET
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
För användning med (applikation) Fästa skrivaren på magnetiska ytor
Kvantitet 1
Alternativt artikelnummer M21-MAGNET