Läs mer
Agilent BioTek Magnet Adapter Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17804677 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Produktkod. 17804677
Brand: Agilent BioTek 2120084
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Magnet adapter kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Magnet sold separately
  • Enables magnetic bead washing and dispensing
  • BioStack compatible