Läs mer
Invitrogen™ Magnetisk 96-brunnars separator
Produktkod. 11612169
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11612169 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 11612169 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A14179
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Magnetic 96-Well Separator är designad för snabbt och enkelt avlägsnande av supernatant från prover bundna till magnetiska partiklar och kan användas manuellt eller som en integrerad del av en automatiserad arbetsstation.
Magnetic 96-Well Separator är designad för snabbt och enkelt avlägsnande av supernatant från prover bundna till magnetiska partiklar och kan användas manuellt eller som en integrerad del av en automatiserad arbetsstation. Magnetic 96-Well Separator är ett idealiskt verktyg för användning i singleplex och multiplex biologiska analyser baserade på Luminex™ xMAP™ Teknologi. Dessa analyser använder sig av Luminex™ MagPlex™ , eller magnetiska mikrosfärer, och MAGPIX™ , Luminex™ 200™ eller FLEXMAP 3D™ instrument.
Obs: Det rekommenderas att den magnetiska 96-brunnars separatorn används med en vanlig 96-brunnars platt bottenplatta som t.ex. Greiner (Kat. nr. 655096) eller motsvarande (medföljer ej).
• Uppnå hög, reproducerbar retention av magnetiska pärlbundna prover med den starka magnetiska kraften hos den magnetiska 96-brunnarsseparatorn
• Öka provåtervinning och renhet jämfört med filterbaserade analyser med magnetiska pärlor baserade analyser
• Förenkla och minska avsevärt cellulär analystid med Luminex™ magnetiska pärlor-baserade analyser och den magnetiska 96-
brunnars separator 96-brunnar, hög genomströmning tillgång till världen av magnetiska mikrosfärer
Användningen av magnetiska mikrosfärer har blivit utbredd inom områdena biologi, bioteknik och andra biomedicinska discipliner. Tillämpningar inkluderar cellsortering, RNA- och DNA-isolering, beredning, rening och sekvensering, såväl som immunologi och en mängd olika isoleringstekniker för biologiska enheter. Den magnetiska 96-brunnarsseparatorn kan användas i ett brett spektrum av applikationer.
Magnetiska pärlor låter dig göra mer av din tid
Novex™ varumärkesanalyser för MAGPIX™ Systemet är byggt på Luminex MagPlex™ , eller magnetiska mikrosfärpärlor, plattform. Dessa analyser drar fördel av arbetsflödet med magnetiska pärlor som förenklar tvättstegen och minskar variationen i resultat. De är kompatibla med både vakuum och magnetiska tvättstationer samt andra Luminex™ xMAP™ plattformar. De MAGPIX™ systemet kan också användas med andra leverantörer av Luminex™ magnetiska pärlor-baserade analyser.
Mer validering för förtroende för dina resultat
bygger på xMAP™ pärlteknik, den Novex™ varumärkesimmunanalyser är utformade för att detektera både enstaka eller flera analyter samtidigt i ett enda biologiskt prov. MAGPIX™ och andra kvalificerade analyser från Thermo Fisher Scientific erbjuder exakt analytisk prestanda och effektiva, lätta att följa protokoll. Därtill kommer de kvantitativa analysresultat som erhållits med Novex™ varumärkesmultiplexanalyser testas rutinmässigt mot matchande ELISA för att säkerställa korrelativa resultat.
Luminex™ xMAP™ Teknikeffektivt —och beprövat analysverktyg Under
de senaste 10 åren, xMAP™ Tekniken har vunnit bred acceptans som ett multiplexverktyg för användning i en mängd olika tillämpningar, inklusive profilering av proteinuttryck, fokuserad genuttrycksprofilering och sjukdomsforskning. De Luminex™ 200™ eller FLEXMAP 3D™ instrument använda xMAP™ teknologi genom att kombinera fluorescerande pärlor-baserade analyser med flödescytometri, två lasrar, digital signalbehandling i realtid och xPONENT™ programvara för att skilja pärlfärg (analyt) och analyssignalstyrka (PE) fluorescensintensitet.
MAGPIX™ Systemet —ger kraften i multiplex till varje
labb MAGPIX™ systemet är också baserat på xMAP™ teknologi i ett nytt instrument byggt på lysdioder (LED) för excitation, en CCD-kamera för pärl- och analytdetektering och höghastighets digitala signalprocessorer. De MAGPIX™ Systemet är mer kompakt och robust och ger det mest kostnadseffektiva multiplexeringsverktyget som finns. Enkel, out-of-the-box set-up gör det möjligt för forskare att snabbt utföra singleplex- eller multiplexanalyser av upp till 50 mål i enstaka biologiska prov. De MAGPIX™ Systemet är enkelt och lätt att —använda, perfekt för både nya och erfarna användare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Novex
Innehåll och lagring Innehåll: En magnetisk 96-brunnars separator
  • Förvaring: Rumstemperatur
  • För användning med (applikation) Luminex™ MAP™ Teknikanalyser
    Kvantitet 1 vardera
    Formatera 96-brunnsplatta
    Frakt skick Rumstemperatur
    För användning med (utrustning) Luminex Instrument
    Produkttyp Magnetisk 96-brunnars separator