Läs mer
Cytiva Magnetfiltertratt, icke-steril
Beskrivning
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | PPSF |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | EFA: 13,1 cm 2 |
| Diameterfilter (metriskt). | 47 mm |