Beskrivning
Magnetisk omrörare med keramisk värmeplatta ger utmärkt kemikaliebeständighet.
- Kraftfull motor för omrörningsmängder på 5, 10 eller 15 l (H2O)
- Fast säkerhetskrets på 550°C
- Hot Top-indikator varnar för att förhindra brännskador
- Exakt temperaturinställning via digital display (LED)
- Digital visning av felkod
- Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 100/120/230 V |
| Säkerhetsfunktioner | Fast säkerhetskrets på 550 °C |
| Omrörningsfunktioner | Magnetisk omrörare med värme och keramisk värmeplatta som ger utmärkt kemikaliebeständighet |
| Elektriska krav | 230 / 120 / 100 V, 50/60Hz |
| Modell | C-MAG HS 10 |
| Enda funktioner | Anslutning för extern givare: ETS-D4 fuzzy |
| Längd (engelska) | 16,3 tum |
| Storlek | 260 x 260 mm |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Visa mer |