Läs mer
Heathrow Scientific™ Magnetisk induktionsomrörare
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- 5 års garanti
- Slitstarkt ABS-hölje är korrosionsbeständigt och lätt att rengöra
- Slitagefria magnetspolar ger konsekvent och ljudfri drift
- En lättläst digital display kontrollerar tid och hastighet exakt vilket möjliggör reproducerbara förhållanden
- Enheten är programmerbar med 50 % drift upp till 99 cykler
- Tid och hastighet kan enkelt justeras medan enheten är igång
- Alternativ för omvänd rotation för bättre blandningsresultat
- Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras
- Snabb acceleration och bromsning (mindre än 10 sekunder) för att snabbt uppfylla kraven på omrörningshastighet
- Silikongummimatta på locket förhindrar att kärl glider och förbättrar säkerheten
- Medföljande omrörarstänger har PTFE-beläggning för kemisk beständighet
- Gemenskapsdesign nr: 003515337-0001-0002 Euro. Klappa. App. 3 246 088 USA
- Designpatent nr. D814 045 USA Utility patentsökt
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 10 till 2000 rpm |
| Omrörningspositioner | 2 |
| Material för toppplatta | ABS |
| Kapacitet | 3 L |
| Visa | Digital |
| Form | Round |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 18 w |
| Mått (L x B) | 9,7 x 7,7 tum. |
| Mått (L x B x H) | 245 x 195 x 76 mm |
| Visa mer |