Läs mer
Heathrow Scientific™ Magnetisk induktionsomrörare
Produktkod. 16330402 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blått
Lila
Förpackningsstorlek:
Varje
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder omröraren. Manualen innehåller viktig information, säkerhetsåtgärder och bruksanvisningar.
Produktkod. 16330402
Brand: Heathrow Scientific™ 120585
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder omröraren. Manualen innehåller viktig information, säkerhetsåtgärder och bruksanvisningar.
Den magnetiska induktionsomröraren använder modern magnetspolteknologi som inte har några rörliga delar, vilket resulterar i en motorfri slitagefri drivning och underhållsfri enhet. Högkvalitativa sällsynta jordartsmagneter används i omrörardesignen för att säkerställa en stark magnetisk koppling med konsekvent exakt inriktning som avsevärt minskar risken för spin-outs.
  • 5 års garanti
  • Slitstarkt ABS-hölje är korrosionsbeständigt och lätt att rengöra
  • Slitagefria magnetspolar ger konsekvent och ljudfri drift
  • En lättläst digital display kontrollerar tid och hastighet exakt vilket möjliggör reproducerbara förhållanden
  • Enheten är programmerbar med 50 % drift upp till 99 cykler
  • Tid och hastighet kan enkelt justeras medan enheten är igång
  • Alternativ för omvänd rotation för bättre blandningsresultat
  • Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras
  • Snabb acceleration och bromsning (mindre än 10 sekunder) för att snabbt uppfylla kraven på omrörningshastighet
  • Silikongummimatta på locket förhindrar att kärl glider och förbättrar säkerheten
  • Medföljande omrörarstänger har PTFE-beläggning för kemisk beständighet
  • Gemenskapsdesign nr: 003515337-0001-0002 Euro. Klappa. App. 3 246 088 USA
  • Designpatent nr. D814 045 USA Utility patentsökt
Specifikationer
Hastighet 10 till 2000 rpm
Omrörningspositioner 2
Material för toppplatta ABS
Kapacitet 3 L
Visa Analog/Digital
Form Round
Spänning 100 till 240 V
Wattal 18 w
Mått (L x B) 9,7 x 7,7 tum.
Mått (L x B x H) 245 x 195 x 76 mm
Höjd (engelska) 30 tum till 60 fot.
Längd (engelska) 9,7 tum.
Längd (metrisk) 24.5 cm
Toppplattans diameter (metrisk) 166 mm
Toppplattans längd (metrisk) 166 mm
Bredd (engelska) 7,7 tum
Bredd (metrisk) 19.5 cm
Elektriska krav 100-240 V
Amperage 1,5 A
Frekvens 50/60 Hz
Effektinställning 110 till 240 VAC, 50-/60 Hz, med 4 stickproppsadaptrar för Storbritannien, EU, USA och Australien
Garanti och serviceerbjudande 5 år
Färg Blått
Controllertyp Digital
Beskrivning Magnetisk induktionsomrörare
Inkluderar Magnetisk induktionsomrörare, 2 omrörare (35 mm x 12 mm) cylindrisk form och 1 lågspännings-/dubbelisolerad nätadapter med 4 utbytbara pluggar
Motortyp Motorlös
Hastighetskontroll Digital
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 40 °C
Timer 30 sek. till 60 min., eller kontinuerligt
Typ Digital magnetomrörare
Vikt (engelska) 2.50 lb.
Vikt (metrisk) 1.13 kg
Fraktvikt (engelska) 3.96 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1.78 kg