Läs mer
Heathrow Scientific™ Magnetisk miniomrörare
Produktkod. 15843967 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Modell:
Grå/blå
Grå/lila
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15843967
Brand: Heathrow Scientific™ 120155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En ekonomisk omrörningslösning gjord för ultimat funktion, med optimal magnetisk koppling och högkvalitativa omrörarstänger för att säkerställa pålitlig omrörningseffektivitet.
En kraftfull magnetisk koppling mellan den högkvalitativa omröraren och enheten säkerställer konsekvent, exakt inriktning. Detta minskar avsevärt spin-outs vid ökning eller minskning av centrifugeringshastigheten och säkerställer maximal omrörningsprestanda varje gång.
  • 5 års garanti
  • Tillverkad av en ABS- och PC-blandning som är kemiskt resistent och lätt att rengöra
  • Låg profildesign är lätt för transport med lätthet
  • Litet fotavtryck sparar värdefullt utrymme på en bänkskiva
  • Tyst drift med låga vibrationer hjälper användarna att hålla fokus genom att minska bullret i labbet
  • Idealisk för rutinmässiga omrörningsapplikationer inom allmän forskning, biovetenskap, industri, kvalitetsanalys och kliniska labbmiljöer
  • Två (2) högkvalitativa omrörarstänger (35 x 9 mm) ingår för att säkerställa maximal omrörningsprestanda
Specifikationer
Hastighet 200 till 2200 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta ABS
Kapacitet 3 L
Visa Analog
Form Round
Spänning 12 V
Mått (L x B x H) 18.3 x 13.2 x 4.7 cm
Höjd (engelska) 1,85 tum.
Höjd (metrisk) 4.7 cm
Längd (engelska) 7.2 tum
Längd (metrisk) 18.3 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 13.2 cm
Elektriska krav Universal 12V DC med 4 adaptrar
Garanti och serviceerbjudande 5 år
Färg Grå, lila
Inkluderar Omrörare, 2 omrörare, nätadapter
Modell Grå/lila
Hastighetskontroll Urtavla - steglöst justerbar
Typ Magnetic Stirrer
Vikt (engelska) 0.985 lb.
Vikt (metrisk) 0.447 kg